Learn More
CD8 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: SK1, Proteintech
Artikelnummer. 16800686 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
16800686 100 Tests 100 Tests
1 options
Artikelnummer. 16800686
Marke: Proteintech CL48865146100TESTS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The CD8 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD8. This antibody recognizes human antigen. The CD8 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is coralite™488.
Spezifikation
Antigen CD8
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon SK1
Konzentration 5 μL/Test
Konjugat CoraLite 488
Wirtsspezies Mouse
Menge 100 Tests
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 925
Zielspezies Human
Isotype IgG1 κ