Learn More
Invitrogen™ CD80 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (014), PE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA560449
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30535293
  • 129.00 € / 100 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
CD80 Recombinant Monoclonal Antibody for Flow
CD80 (B7-1) and CD86 (B7-2) are ligands of T cell critical costimulatory molecule CD28, and of an inhibitory receptor CTLA-4 (CD152). Both B7 molecules are expressed on professional antigen-presenting cells and are essential for T cell activation, and both molecules can also substitute for each other in this process. CD80 is rapidly induced on the surface of in vitro activated B cells, with Epstein Barr Virus (EBV) transformed B cell lines, with Burkitts lymphoma cell lines, with freshly isolated follicular B lymphoma cells, T cells, and monocytes. The B-lymphocyte activation antigen B7-1 provides regulatory signals for T lymphocytes as a consequence of binding to the CD28 and CTLA4 ligands of T cells. Diseases associated with CD80 dysfunction include gallbladder squamous cell carcinoma and myocarditis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD80
Recombinant Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
Q00609
CD80
Recombinant Mouse CD80/B7-1 protein (Met1-Lys245).
100 Tests
Primary
Mouse
Antibody
IgG
Flow Cytometry
014
PE
CD80
Activation B7-1 antigen; B7; B7 protein; B7.1; B71; B7-1; B7-1 protein; B7-1 protein precursor; BB1; B-lymphocyte activation antigen B7; Cd28l; CD28LG; CD28LG1; CD80; Cd80 a rat homolog of the human CD28/CTLA - 4 ligand (B7-1); CD80 anitgen; CD80 antigen; CD80 antigen (CD28 antigen ligand 1, B7-1 antigen); Cd80 molecule; CD80 protein precursor; costimulatory factor CD80; costimulatory molecule variant IgV-CD80; CTLA-4 counter-receptor B7.1; LAB7; Ly53; Ly-53; MIC17; sCD 80; sCD80; secreted B7-1 protein precursor; soluble CD 80; soluble CD80; T-cell costimulatory molecule; T-cell co-stimulatory protein B7-1; T-lymphocyte activation antigen CD80; TS/A-1; TSA1
Rabbit
Protein A
RUO
12519
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis