Learn More
CD81 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30233734 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
Packungsgröße:
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30233734 20 μL 20 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 30233734
Marke: Proteintech 278551AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The CD81 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CD81. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CD81 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen CD81
Anwendungen Western Blot, ELISA
Konzentration 650 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole S5.7; TAPA1; TSPAN28
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 975
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 23 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG