missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8a Rat, anti-Mouse, FITC, Clone: 53-6.7, STEMCELL Technologies

Artikelnummer. 17198551
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17198551 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17198551 Lieferant Stemcell Technologies Lieferanten-Nr. 60023FI.1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

  • The 53-6.7 antibody reacts with murine CD8a, a 32 - 34 kDa type I transmembrane glycoprotein which is a subunit of CD8
  • CD8 is a disulfide-bonded dimer, found either as a heterodimer of CD8a (α) and CD8b (β) subunits (i.e., αβ) or a homodimer (αα)
  • CD8 acts as a co-receptor to the T cell receptor (TCR) during T cell activation by binding MHC Class I molecules presented by an antigen-presenting cell
  • It functions to strengthen the association between the TCR and MHC I-antigen complex and to amplify signals from the TCR to the cytoplasm through the interaction of its intracellular domain with cytoplasmic tyrosine kinases such as Lck
  • The CD8a chain binds to the alpha-3 domain of class I MHC molecules
  • This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Mouse CD8+ T Cell Isolation Kit (Catalog #19853) and EasySep™ Mouse CD90.2 Positive Selection Kit II (Catalog #18951)

Spezifikation

Antigen CD8a
Anwendungen CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon 53-6.7
Konjugat FITC
Wirtsspezies Rat
Menge 50 μg
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Mouse, Frog
Isotype IgG2a κ
Zelltyp T Cells, T Cells, CD8+
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.