missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD8a Rat, anti-Mouse, FITC, Clone: 53-6.7, STEMCELL Technologies
Beschreibung
- The 53-6.7 antibody reacts with murine CD8a, a 32 - 34 kDa type I transmembrane glycoprotein which is a subunit of CD8
- CD8 is a disulfide-bonded dimer, found either as a heterodimer of CD8a (α) and CD8b (β) subunits (i.e., αβ) or a homodimer (αα)
- CD8 acts as a co-receptor to the T cell receptor (TCR) during T cell activation by binding MHC Class I molecules presented by an antigen-presenting cell
- It functions to strengthen the association between the TCR and MHC I-antigen complex and to amplify signals from the TCR to the cytoplasm through the interaction of its intracellular domain with cytoplasmic tyrosine kinases such as Lck
- The CD8a chain binds to the alpha-3 domain of class I MHC molecules
- This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Mouse CD8+ T Cell Isolation Kit (Catalog #19853) and EasySep™ Mouse CD90.2 Positive Selection Kit II (Catalog #18951)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD8a |
| Anwendungen | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 53-6.7 |
| Konjugat | FITC |
| Wirtsspezies | Rat |
| Menge | 50 μg |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Zielspezies | Mouse, Frog |
| Isotype | IgG2a κ |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?