missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD9 Antibody (EM-04), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18209652 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18209652 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18209652

Marke: Novus Biologicals NBP144876PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

CD9 Monoclonal specifically detects CD9 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD9
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon EM-04
Konjugat PE
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias BA2, BA-2/p24 antigen, BTCC-1, CD9 antigen, CD9 molecule, Cell growth-inhibiting gene 2 protein, DRAP-27, Leukocyte antigen MIC3, motility related protein-1,5H9 antigen, Motility-related protein, MRP-1FLJ99568, P24, Tetraspanin-29, TSPAN-29, TSPAN29MIC3CD9 antigen (p24)
Gensymbole CD9
Wirtsspezies Rat
Immunogen Permeabilized murine bone marrow-derived mast cells (BMMC).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Embryonic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 928
Testspezifität The rat monoclonal antibody EM-04 recognizes CD9 antigen, a 24 kDa transmembrane protein expressed on platelets, monocytes, pre-B lymphocytes, granulocytes and activated T lymphocytes.
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.