missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD9 Antibody (MM0180-5H15), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-12184PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD9 Monoclonal specifically detects CD9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
| CD9 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| P21926 | |
| CD9 | |
| Human recombinant CD9 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Embryonic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| 928 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2 |
| Flow Cytometry | |
| MM0180-5H15 | |
| Flow Cytometry | |
| BA2, BA-2/p24 antigen, BTCC-1, CD9 antigen, CD9 molecule, Cell growth-inhibiting gene 2 protein, DRAP-27, Leukocyte antigen MIC3, motility related protein-1,5H9 antigen, Motility-related protein, MRP-1FLJ99568, P24, Tetraspanin-29, TSPAN-29, TSPAN29MIC3CD9 antigen (p24) | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur