missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD90 Mouse anti-Human, Porcine, Rat, Clone: 2D7D11, Proteintech

Artikelnummer. 16848945 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16848945 20 μL 20 Mikroliter
16838945 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16848945

Marke: Proteintech 667661IG20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

THY1 encodes a cell surface glycoprotein and member of the immunoglobulin superfamily of proteins. The encoded protein is involved in cell adhesion and cell communication in numerous cell types, but particularly in cells of the immune and nervous systems. The encoded protein is widely used as a marker for hematopoietic stem cells. This gene may function as a tumor suppressor in nasopharyngeal carcinoma. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Spezifikation

Antigen CD90
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 2D7D11
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen THY1
Gen-Zugriffsnummer P01830, P04216
Gen-Alias CD90, CDw90, FLJ33325, Thy 1 antigen, Thy 1 cell surface antigen, Thy 1 membrane glycoprotein, THY1
Gensymbole THY1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen CD90 Fusion Protein Ag25603
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100271931, 24832, 7070
Zielspezies Human, Rat, Porcine
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.