missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD90/Thy1 Antibody (AF-9), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18139437 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18139437 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18139437 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP247755APCCY7

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD90/Thy1 Monoclonal specifically detects CD90/Thy1 in Human, Bovine samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD90/Thy1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon AF-9
Konjugat APC-Cyanine7
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias CD90, CD90 antigen, CDw90, FLJ33325, Thy-1 antigen, Thy-1 cell surface antigen, thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 T-cell antigen
Gensymbole THY1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human T-lymphoma cells
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Hematopoietic Stem Cell Markers, Hepatic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7070.0
Testspezifität Recognizes a protein of 18-35kDa, identified as CD90 (also known as Thy1). CD90 is a member of the immunoglobulin superfamily. It may contribute to inhibition of proliferation/differentiation of hematopoietic stem cells and neuron memory formation in the CNS. It consists of a single Ig domain (112 amino acids; 25-35 kDa) inserted into the cell membrane via a GPI anchor. Expressed by hematopoietic stem cells and neurons in all species studied. Its highly expressed in connective tissue and various fibroblast and stromal cell lines, expressed on all thymocytes and peripheral T cells in mice, but in humans expressed only on small % fetal thymocytes, 10-40% of CD34+ cells in bone marrow, and <1% of CD3+CD4+ lymphocytes in peripheral circulation. It is also expressed by human lymph node HEV endothelium but not other endothelia. Lastly, it is expressed by a limited number of lymphoblastoid and leukemic cell lines.
Zielspezies Human, Bovine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.