missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD90/Thy1 Antibody (OX-7) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NB100-65543JF525
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD90/Thy1 Monoclonal antibody specifically detects CD90/Thy1 in Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Frozen),Immunohistochemistry Free-Floating,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| CD90/Thy1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| CD90, CD90 antigen, CDw90, FLJ33325, Thy-1 antigen, Thy-1 cell surface antigen, thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 T-cell antigen | |
| Rat Thy 1 antigen | |
| 0.25 mL | |
| Hematopoietic Stem Cell Markers, Hepatic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 7070 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Free Floating), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| OX-7 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur