Learn More
CD95 Mouse anti-Human, APC, Clone: DX2, BD
Beschreibung
Reacts with the 45kDa transmembrane cell surface Fas or Apo-1 antigen (designated CD95 at the Fifth HLDA Workshop) which is expressed on a variety of normal and neoplastic cells. The Fas/Apo-1 antigen is a polypeptide, which plays a role in the programmed sequence of events leading to cell death, termed apoptosis. The DX2 clone specifically reacts with murine L cells, murine L1210 leukemia cells and murine P815 mastocytoma cells transfected with human Fas cDNA but not with untransfected parental cell lines. Cross-linking with DX2 delivers an apoptotic signal indicating that DX2 recognizes a functional epitope of the CD95 antigen. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD95 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | DX2 |
| Konjugat | APC |
| Beschreibung | APO-1; FAS; TNFRSF6; APT1; ALPS1A; FAS1; FASTM; FASLG receptor |
| Zusammensetzung | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Human CD95-transfected L Cells |
| Reinigungsverfahren | Affinity Purified |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.