Learn More
CD97 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18605555 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
18605555 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18605555 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299764PCP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CD97 Polyclonal specifically detects CD97 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD97
Anwendungen ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Produkttyp Antibody
Produktlinie Novus