Learn More
CD97 Isoform 1 Antibody (380903), FITC, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18608563 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18608563 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18608563
Marke: Novus Biologicals FAB2529F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
CD97 Isoform 1 Monoclonal antibody specifically detects CD97 Isoform 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD97 Isoform 1
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 380903
Konjugat FITC
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD97, TM7LN1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD97, Gln21-Gln398, Accession # NP_001775.2
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 976
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a