Learn More
CD97 Isoform 1 Antibody (380903), HRP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18666763 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18666763 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18666763 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB2529H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    713.63 €
    616.35 € / 0.1 Milliliter
    Sparen 97.28 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD97 Isoform 1 Monoclonal specifically detects CD97 Isoform 1 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD97 Isoform 1
Anwendungen CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 380903
Konjugat HRP
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD97, TM7LN1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD97, Gln21-Gln398, Accession # NP_001775.2
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 976
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a
Produktlinie Novus