missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CD98 Monoclonal specifically detects CD98 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD98 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 1C11.7E3 |
| Konjugat | Alexa Fluor 647 |
| Verdünnung | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | P08195 |
| Gen-Alias | 4F2, 4F2hc, 4T2HC, antigen identified by monoclonal antibodies 4F2, TRA1.10, TROP4, and T43,4F2HC, CD98, CD98 antigen, CD98 heavy chain, CD98HC, heavy chain, Lymphocyte activation antigen 4F2 large subunit, MDU1antigen defined by monoclonal 4F2, heavy chain, monoclonal 44D7, NACAE4F2 cell-surface antigen heavy chain, solute carrier family 3 (activators of dibasic and neutral amino acidtransport), member 2,4F2 heavy chain antigen |
| Gensymbole | SLC3A2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?