missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD98/SLC3A2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2B10F5, Proteintech

Artikelnummer. 16819155 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16819155 150 μL 150 Mikroliter
16829155 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16819155

Marke: Proteintech 668831IG150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The CD98/SLC3A2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD98/SLC3A2. This antibody recognizes human antigen. The CD98/SLC3A2 antibody has been validated for the following applications: FC, IF, IHC, WB, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen CD98/SLC3A2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 2B10F5
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6520
Zielspezies Human
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.