missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDC42BPB, Mouse anti-Human, Clone: 2D8, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Abnova H00009578-M04.100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sequence: SKMISNPTNFNHVAHMGPGDGMQVLMDLPLSAVPPSQEERPGPAPTNLARQPPSRNKPYISWPSSGGSEPSVTVPLRSMSDPDQDFDKEPDSDSTKHSTPSpezifikation
| CDC42BPB | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| CDC42 binding protein kinase beta (DMPK-like) | |
| KIAA1124/MRCKB | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody |
| ELISA, Western Blot | |
| 2D8 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| AF128625 | |
| CDC42BPB | |
| CDC42BPB (AAD37506, 1580 a.a. ∼ 1679 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 9578 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2b κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur