missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDCP1 Antibody (309116), DyLight 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18566687 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18566687 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18566687

Marke: Novus Biologicals FAB26663E

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CDCP1 Monoclonal antibody specifically detects CDCP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CDCP1
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 309116
Konjugat DyLight 405
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD318, CD318 antigen, CUB domain containing protein 1, CUB domain-containing protein 1, Membrane glycoprotein gp140, SIMA135TRASK, Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein, Transmembrane and associated with src kinases
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CDCP1, Ala33-Leu666, Accession # NP_073753
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64866
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.