missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDCP1 Monoclonal Antibody (OTI3B5), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. p-200009796
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17536341 30 μL -
17516341 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17536341 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA502230S

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CDCP1 Monoclonal antibody specifically detects CDCP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Spezifikation

Antigen CDCP1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3B5
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen Cdcp1
Gen-Zugriffsnummer Q9H5V8
Gen-Alias 9030022E12Rik; AA409659; CD318; CDCP1; CUB domain containing protein 1; CUB domain-containing protein 1; E030027H19Rik; gp140; Membrane glycoprotein gp140; RGD1305578; SIMA135; Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein; transmembrane and associated with src kinases; TRASK; UNQ2486/PRO5773
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human CDCP1 produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64866
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.