missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CDH17 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15752771 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15752771 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15752771

Marke: Invitrogen™ PA554843

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: INNVMYFQIN NKTGAISLTR EGSQELNPAK NPSYNLVISV KDMGGQSENS FSDTTSVDII VTENIWKAPK PVEMVENSTD P Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 83%, Rat - 83%.

CDH17 gene is a member of the cadherin superfamily, genes encoding calcium-dependent, membrane-associated glycoproteins. The encoded protein is cadherin-like, consisting of an extracellular region, containing 7 cadherin domains, and a transmembrane region but lacking the conserved cytoplasmic domain. The protein is a component of the gastrointestinal tract and pancreatic ducts, acting as an intestinal proton-dependent peptide transporter in the first step in oral absorption of many medically important peptide-based drugs. The protein may also play a role in the morphological organization of liver and intestine. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CDH17
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.05 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen Cdh17
Gen-Zugriffsnummer Q12864
Gen-Alias BILL-cadherin; Cadherin; cadherin 17; cadherin 17, LI cadherin (liver-intestine); cadherin-16; cadherin-17; CDH16; CDH17; FLJ26931; HPT1; HPT-1; HPT-1 cadherin; HPT-1/LI; human intestinal peptide-associated transporter HPT-1; human peptide transporter 1; intestinal peptide-associated transporter HPT-1; LI cadherin; LI-cadherin; Liver-intestine cadherin; MGC138218; MGC142024; P130
Gensymbole Cdh17
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human CDH17. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93741).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1015
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.