missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDK2 Antibody (CL7990) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-88911AF700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CDK2 Monoclonal antibody specifically detects CDK2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| CDK2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| cdc2-related protein kinase, cell devision kinase 2, Cell division protein kinase 2, cyclin-dependent kinase 2, EC 2.7.11, EC 2.7.11.22, p33 protein kinase, p33(CDK2) | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P24941, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific | |
| 1017 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL7990 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur