missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDK4 Antibody (CL8102) [DyLight 550], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-88912R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CDK4 Monoclonal antibody specifically detects CDK4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| CDK4 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| Cell division protein kinase 4, CMM3, cyclin-dependent kinase 4, EC 2.7.11, EC 2.7.11.22, melanoma cutaneous malignant, 3, MGC14458, PSK-J3cell division kinase 4 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P11802, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, mTOR Pathway, Protein Kinase, Stem Cell Markers | |
| 1019 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL8102 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur