missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDK5RAP2 Antibody (CL3392) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-59027CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CDK5RAP2 Monoclonal antibody specifically detects CDK5RAP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| CDK5RAP2 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| C48, CDK5 activator-binding protein C48, CDK5 regulatory subunit associated protein 2, CDK5 regulatory subunit-associated protein 2, centrosomal protein 215 kDa, Centrosome-associated protein 215, Cep215, DKFZp686B1070, DKFZp686D1070, FLJ10867, KIAA1633microcephaly, primary autosomal recessive 3, MCPH3 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q96SN8, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research | |
| 55755 | |
| Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL3392 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur