missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDKN2A Mouse anti-Human, Clone: OTI2H7, lyophilized, TrueMAB™

Artikelnummer. 17698391
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17698391 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17698391 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. CF805348

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

In humans, the multiple tumor suppressor 1 locus (MTS1) encodes two unrelated genes, p16INK4a and p19ARF. Although both act as cell proliferation inhibitors, their mechanisms of action are different. p19ARF works as part of a p53-dependent pathway to counter uncontrolled proliferation and oncogenic signals. Mice lacking the p19ARF gene rapidly develop a broad spectrum of tumors. This result indicates that p19ARF is an important tumor suppressor. In addition, p19ARF helps prevent transforming signals from various onocoproteins via the p53 regulatory loop. These studies and others display the importance of p19ARF in cell cycle control and tumor suppression.

Spezifikation

Antigen CDKN2A
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2H7
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Gen CDKN2A
Gen-Zugriffsnummer Q8N726
Gen-Alias ARF, CDK4I, CDKN2, CMM2, INK4, INK4A, MLM, MTS-1, MTS1, P14, P14ARF, P16, P16-INK4A, P16INK4, P16INK4A, P19, P19ARF, TP16
Gensymbole CDKN2A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human CDKN2A produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1029
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.