Learn More
Invitrogen™ CDP-Star™ Substrate (0.4 mM Ready-to-Use) with Enhancer
Artikelnummer. 10429145
Click to view available options
Beschreibung:
Emerald-II™ Verstärkung
Sapphire-II™ Verstärkung
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10429145
Marke: Invitrogen™ T2216
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gebrauchsfertiges chemolumineszierendes alkalisches Phosphatase-Substrat für das Blotting von Proteinen oder Nukleinsäuren auf Nitrozellulosemembranen oder lösungsbasierten Assays.
Chemiluminescent substrates provide highly sensitive replacements for the widely used fluorogenic substrate methylumbelliferyl phosphate (MUP), and the colorimetric substrate p-nitrophenyl phosphate (pNPP). Low background luminescence coupled with high-intensity light output enables detection of alkaline phosphatase labels with the highest possible sensitivity and signal-to-noise.
Chemilumineszierende Substrate bieten hochempfindliche Ersatzstoffe für das weit verbreitete fluorogene Substrat Methylumbelliferylphosphat (MUP) und das kolorimetrische Substrat p-Nitrophenylphosphat (pNPP). Eine geringe Hintergrundlumineszenz in Verbindung mit einer Lichtleistung von hoher Intensität ermöglicht die Erkennung alkalischer Phosphatase-Marker mit der höchstmöglichen Empfindlichkeit und dem höchstmöglichen Signal-Rausch-Verhältnis.
  • Erkennen Sie alkalische Phosphatase- und alkalische Phosphatase-markierte Moleküle mit unvergleichlicher Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Leichtigkeit
  • Hohe Empfindlichkeit bei membranbasierten Anwendungen wie Southern, Northern und Western Blotting
  • Einsatz in lösungsbasierten Assays wie Immunoassays, DNA-Sondenassays, Enzym-Assays und Reporter-Genassays
  • Die maximale Lichtstärke wird nach ca. 10 Minuten erreicht, und die Glimmlichtemmission bleibt mehrere Stunden lang bestehen.
  • Enhancer erhöhen die Lichtleistung und Empfindlichkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Emerald-II™ Verstärkung
Produkttyp ELISA-Substrat
Menge 100 mL
Nachweisverfahren Chemilumineszenz
Form Flüssig
Format Flasche
Produktlinie CDP-Star, NovaBright
Substrattyp Alkalische Phosphatase
Inhalt und Lagerung Lagern Sie das Produkt bei 4 °C.
Versandbedingung Raumtemperatur