Learn More
IKA™ CDR.PVDF Narrow
Artikelnummer. 17523636 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polyvinylidendifluorid (PVDF)
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
17523636 Polyvinylidendifluorid (PVDF) 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17523636 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020102706
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das CDR.PVDF Paket enthält zwei schmale Durchflussscheibenreaktoren aus Polyvinylidendifluorid (PVDF).
  • Das Paket enthält zwei schmale Durchflussscheibenreaktoren aus Polyvinylidendifluorid (PVDF).
  • Lieferumfang
    • Scheibenreaktor PVDF, schmal (2 St.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polyvinylidendifluorid (PVDF)