Learn More
CDS2 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18491931 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18491931 25 μL 25 Mikroliter
18279697 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18491931
Marke: Novus Biologicals NBP18643525ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
CDS2 Polyclonal specifically detects CDS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CDS2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias CDP-DAG synthase 2, CDP-DG synthase 2, CDP-DG synthetase 2, CDP-diacylglycerol synthase (phosphatidate cytidylyltransferase) 2, CDP-diacylglycerol synthase 2, CDP-diglyceride diphosphorylase 2, CDP-diglyceride pyrophosphorylase 2, CDP-diglyceride synthase 2, CDP-diglyceride synthetase 2, CDS 2, CTP:phosphatidate cytidylyltransferase 2, EC 2.7.7, EC 2.7.7.41, FLJ38111, phosphatidate cytidylyltransferase 2
Gensymbole CDS2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:MTELRQRVAHEPVAPPEDKESESEAKVDGETASDSESRAESAPLPVSADDTPEVLNRALSNLSSRWK
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8760
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG