missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CDSN Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15798621 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15798621 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15798621

Marke: Invitrogen™ PA560804

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: SALPTNDNSY RGILNPSQPG QSSSSSQTFG VSSSGQSVSS NQRPCSSDIP DSPCSGGPIV SHSGPYIPSS HSVSGGQRPV VVVVDQHGSG APG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 61%, Rat - 31%.

This gene encodes a protein containing KELCH-1 like domains, as well as a BTB/POZ domain. Kelch-like ECH-associated protein 1 interacts with NF-E2-related factor 2 in a redox-sensitive manner and the dissociation of the proteins in the cytoplasm is followed by transportation of NF-E2-related factor 2 to the nucleus. This interaction results in the expression of the catalytic subunit of gamma-glutamylcysteine synthetase. Two alternatively spliced transcript variants encoding the same isoform have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CDSN
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen CDSN
Gen-Zugriffsnummer Q15517
Gen-Alias AI747712; CDSN; Corneodesmosin; D6S586E; differentiated keratinocyte S protein; HTSS; HTSS1; HYPT2; LOC682408; PSS; PSS1; S; S protein; similar to corneodesmosin
Gensymbole CDSN
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human CDSN. Recombinant protein control fragment (Product #RP-100042).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1041
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.