Learn More
Karl Hecht™ CE-gekennzeichnete Deckgläser
Beschreibung
- Wird in Kunststoffboxen mit einer Anzahl von 100 oder 50 Stück geliefert
- Dicke 1, 0.13 bis 0.16 mm
- CE-Kennzeichnung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Rechteck |
| Dicke (metrisch) | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
| Abmessungen (L x B) | 30 x 24 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikroskopie und Färbung |
| Zertifizierungen | CE-Kennzeichnung |
| Menge | 100/Schachtel |