Learn More
Vileda Professional™ CE MicroIntensive Duo™
Artikelnummer. 17812476
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
25 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Packungsgröße
17812476 Unsteril 25 Stück
17822476 Steril 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17812476 Lieferant Vileda Professional™ Lieferanten-Nr. 166813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00 €
    337.02 € / 25 Stück
    Sparen 49.98 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Doppelseitiger Einwegmopp zur Beschleunigung des Reinigungsprozesses und zur Verringerung des Risikos einer Kreuzkontamination.
  • Unabhängige Laborstudie, durchgeführt von BMA Laboruntersuchungen, die zu einer Bakterienreduktion von 99,99 % führten.
  • 4-lagige Konstruktion – mit geprägter Reinigungsseite aus Polyester/Mikrofaser
  • Vorgewaschen für den einmaligen Gebrauch
  • Gamma- und autoklavenkompatibel
  • Extrem geringe Partikelabgabe
  • Doppelseitige Reinigung mit farblich markierter Seitenmarkierung
  • Eckablauföffnungen für sauberere Spülungen
  • Fingerschlaufe zum berührungslosen Ein- und Ausschalten der Reinigungsseiten
Spezifikation
Produkttyp Reinraummopp
Farbe Weiß
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Mikrofaser-Polyester