Learn More
Vileda Professional™ CE Multi-Surface Cleaner™
Artikelnummer. 17882466
Ansicht ändern
Click to view available options
Autoklavierbar:
Autoklavierbar
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Autoklavierbar Packungsgröße
17882466 Autoklavierbar 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17882466 Lieferant Vileda Professional™ Lieferanten-Nr. 162236
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Reinigungswerkzeug dient zur Reinigung von Rohren, Dunstabzugshauben und anderen schwer zugänglichen oder unebenen Oberflächen. Ideal für schwer zugängliche, schwer zu reinigende und zu desinfizierende Oberflächen. Die Geräte sind einfach zu handhaben und ergonomisch geformt, so dass man sich bei der Reinigung und Desinfektion frei bewegen kann.
  • Entwickelt zur Reinigung von Rohren, Dunstabzugshauben und anderen schwer zugänglichen oder unebenen Oberflächen
  • Hergestellt aus Hochleistungskunststoffen und Edelstahl
  • Vollständig autoklavierbar und rostfrei
  • Vielseitig
  • Das Werkzeug lässt sich leicht biegen und kann so in verschiedene Formen gebracht werden, um jede Oberfläche effektiv zu reinigen.
Spezifikation
Produkttyp Reinigungsgerät für verschiedene Oberflächen
Farbe Blau
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Größe 23 in.
Menge 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrleitungen, Hauben, schwer erreichbare Bereiche
Material Edelstahl, Kunststoff