Learn More
Vileda Professional™ CE UltraSpeed Pro™ MicroIntensive™ L-Mopp
Artikelnummer. 17832496
Ansicht ändern
Click to view available options
Autoklavierbar:
Nicht autoklavierbar
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Autoklavierbar Packungsgröße
17832496 Nicht autoklavierbar 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17832496 Lieferant Vileda Professional™ Lieferanten-Nr. 157779
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00 €
    307.10 € / 50 Stück
    Sparen 45.90 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das effektivste und benutzerfreundlichste Eimer- und Auswringsystem für den Einsatz in kontrollierten Umgebungen!
Die Anforderungen an Effektivität, Kosten, einfache Handhabung und Mitarbeiterschulung steigen ständig. Unabhängig von den Reinigungsanforderungen gilt die CE-Kennzeichnung. UltraSpeed Pro™ Das Doppeleimersystem steigert Geschwindigkeit und Reinigungsleistung deutlich, senkt die Gesamtkosten und bietet Vielseitigkeit und Ergonomie.
  • Hochleistungs-Mikrofasermischung, ideal für die Reinigung von Böden und Wänden
  • Unabhängig nachgewiesene Bakterienreduktion von 99,997 %
  • Hoch saugfähig mit gleichmäßiger Wasserabgabe und leichtem Ausspülen
  • Konstruktion mit sehr geringer Partikelabgabe
  • Hohe chemische Beständigkeit gegenüber den meisten Desinfektionsmitteln
  • Vorgewaschen und einzeln verpackt
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Produkttyp Einweg-Mopp
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Menge 50/Cs.
Zur Verwendung mit (Geräte) 157777, 157775 und 119966
Zur Verwendung mit (Anwendung) ISO 4 bis 9/GMP A/B, C, D auf Böden, Wänden und Decken
Color-coded No
Material Mikrofaser