missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEA Antibody (PARLAM 4), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18021327 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18021327 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18021327 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP197718PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CEA Monoclonal specifically detects CEA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CEA
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon PARLAM 4
Konjugat PE
Verdünnung Flow Cytometry
Gen-Alias Carcino Embryonic Antigen, Carcinoembryonic antigen
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Clone PARLAM 4 is a mouse monoclonal IgG1 antibody derived by fusion of Sp 2/0 Ag 14 mouse myeloma cells with spleen cells from a BABL/c mouse immunized with isolated human CEA. The immunogen has been isolated from human colonic carcinoma cells.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Most polyclonal CEA antisera show cross-reactivity with related antigens such as biliary glycoprotein (BGP) and non-specific cross-reacting antigen 1/11 (NCA). This antibody does not show cross reactivity, neither with BGP nor with NCA. In immunoblotting the antibody recognizes a single band of 180 kD.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.