Learn More
CEACAM-4 Mouse anti-Human, Clone: 822608, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  R&D Systems MAB7845-SP
Encompass
Artikelnummer. 15798864
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
CEACAM4 Monoclonal specifically detects CEACAM4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen