missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CEACAM5/CD66e Antibody (C66/1291), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
264.00 € - 518.00 €
Spezifikation
| Antigen | CEACAM5/CD66e |
|---|---|
| Klon | C66/1291 |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Verdünnung | Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, SDS-Page |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, SDS-Page |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18289590
|
Novus Biologicals
NBP2-53350-20UG |
20 μg |
264.00 €
20 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18240281
|
Novus Biologicals
NBP2-53350-100UG |
100 μg |
518.00 €
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
CEACAM5/CD66e Monoclonal specifically detects CEACAM5/CD66e in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| CEACAM5/CD66e | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, SDS-Page | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Cellular Markers, Immunology | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide | |
| 1048 | |
| Recombinant full-length human CEA protein | |
| Primary | |
| Store at 4C. |
| C66/1291 | |
| Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, SDS-Page | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Carcinoembryonic antigen, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5, CD66e antigen, CEACD66e, DKFZp781M2392, Meconium antigen 100 | |
| CEACAM5 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified | |
| 140 kDa |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts