Learn More
CEACAM6/CD66c Antibody (01), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-89670APC
520.20 EUR gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18666470
  • 641.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CEACAM6/CD66c Monoclonal antibody specifically detects CEACAM6/CD66c in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CEACAM6/CD66c
Monoclonal
APC
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA
01
ELISA
carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6 (non-specific crossreacting antigen), CD66c, CD66c antigen, NCACEAL, Non-specific crossreacting antigen, Normal cross-reacting antigen
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CEACAM6/CD66c (Accession#: NP_002474.4; Met1-Gly320).
0.1 mL
Cancer
4680
Store at 4C in the dark.