missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CEACAM8/CD66b Antibody (013), Biotin , Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-89971B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CEACAM8/CD66b Monoclonal antibody specifically detects CEACAM8/CD66b in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
| CEACAM8/CD66b | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| Carcinoembryonic antigen CGM6, carcinoembryonic antigen gene family member 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8, CD66b, CD66b antigen, CD67, CD67 antigen, CGM6, NCA-95, Non-specific cross-reacting antigen NCA-95 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CEACAM8/CD66b (NP_001807.2; Met 1-Ser 319). | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 1088 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 013 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur