Learn More
CEACAM8/CD66b Antibody (G10F5), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18596963 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18596963 0.025 mg 25 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18596963
Marke: Novus Biologicals NB10077808SS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
CEACAM8/CD66b Monoclonal specifically detects CEACAM8/CD66b in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CEACAM8/CD66b
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon G10F5
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence reported in scientific literature (PMID 33122293), Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Gen-Zugriffsnummer P31997
Gen-Alias Carcinoembryonic antigen CGM6, carcinoembryonic antigen gene family member 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8, CD66b, CD66b antigen, cd66b clone g10f5, cd66b G10F5, cd66b granulocyte marker, cd66b ihc, cd66b marker, cd66b neutrophil marker, cd66b neutrophils, CD67, CD67 antigen, CGM6, NCA-95, Non-specific cross-reacting antigen NCA-95
Gensymbole CEACAM8
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human peripheral blood cells.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1088
Testspezifität CEACAM8 (G10F5). Expected Cross-Reactivity based on immunogen sequence: Chimpanzee.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgM κ