Learn More
Greiner Bio-One Ceapren-Stopfen für Drosophila-Behälter
Beschreibung
- Gasdurchlässig
- Aus wasserabweisendem Material
- Farbe: Weiß
- Nicht steril
- Für die Verwendung mit Behältern zur Insektenzucht
Serviceplan
Nein
Garantie
Nein
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | Behälter: 53 mm |
| Produkttyp | Ceapren-Stopfen |
| Material | Ceapren |
| Farbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | Behälter: 100 mm |
| Menge | 315/Karton |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 175 ml Drosophila-Behälter |