Learn More
Invitrogen™ CECR5 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB6585)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
198.00 € - 564.00 €
Spezifikation
Antigen CECR5
Klon 23GB6585
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30274791
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557422
100 μL
564.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30276007
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557423
20 μL
198.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
CECR5 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
HDHD5 (Haloacid Dehalogenase Like Hydrolase Domain Containing 5) is a Protein Coding gene. Diseases associated with HDHD5 include Cat Eye Syndrome. An important paralog of this gene is CRLS1. [GeneCards]
Spezifikation
Spezifikation
CECR5
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
HDHD5
A930002G03Rik; cat eye syndrome chromosome region, candidate 5; cat eye syndrome chromosome region, candidate 5 homolog; cat eye syndrome critical region protein 5; Cat eye syndrome critical region protein 5 homolog; CECR5; Haloacid dehalogenase-like hydrolase domain-containing 5; HDHD5
HDHD5
Primary
Affinity chromatography
23GB6585
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q9BXW7
27440
A synthesized peptide derived from human CECR5 (aa 370-396).