Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cecropin A (1-7)-Melittin (2-9) Hybrid-Peptid
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Beschreibung
Causes the release of carboxyfluoresceine encapsulated in phosphatidylcholine liposomes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Gebräuchliche Bezeichnung | [CA(1-7)M(2-9)NH2] |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Format | Lyophilisiertes Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verursacht die Freisetzung von Carboxyfluorescein, das in Phosphatidylcholin-Liposomen eingekapselt ist. |
| Molekulargewicht | 1770.29 |
| Produkttyp | Cecropin A (1-7) -Melittin (2-9) Hybrid Peptide |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Lys-Trp-Lys-Leu-Phe-Lys-Lys-Ile-Gly-Ala-Val-Leu-Lys-Val-Leu-NH2 |
Nur für Forschungszwecke