Learn More
Safety First Aid Cederroth Augenwäsche mit Wandhalterung und Schild
Artikelnummer. 31759413
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31759413 500 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31759413 Lieferant Safety First Aid Lieferanten-Nr. CD17
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cederroth Wandhalterung ist eine robuste und praktische Wandhalterung für Cederroth Eye Wash 500 ml (REF CD15).
  • Die Wandhalterung gibt der Flasche eine feste Position, sodass sie leichter zu erkennen und zu erkennen ist.
  • Die Augenwaschflasche wird in der Cederroth Wandhalterung gehalten und öffnet sich automatisch, wenn sie aus der Halterung herausgedreht wird – sodass das Spülen sofort beginnen kann.
  • Cederroth Die Wandhalterung ist mit einem fluoreszierenden Instruktionsschild ausgestattet.
  • Flasche Augenspülung Cederroth inklusive.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Produkttyp Zubehör für Augenwaschstationen und Duschvorrichtungen