Learn More
Thermo Scientific™ CEF3
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Influenza Virus M1 (13-21) |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 911.11 |
| Produkttyp | CEF3 |
| Menge | 2 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Sequenz | Ser-Ile-Ile-Pro-Ser-Gly-Pro-Leu-Lys |
Nur für Forschungszwecke