Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefadroxil, 95-105 %
Product Code. 15569473 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
15569473 1 g 1 Gramm
15579473 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL DECREE OF 12 APRIL 1974.
Product Code. 15569473 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 459470010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL DECREE OF 12 APRIL 1974.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 66592-87-8
Summenformel C16H17N3O5S
Molekulargewicht (g/mol) 363.39
InChI-Schlüssel BOEGTKLJZSQCCD-UEKVPHQBSA-N
Synonym cefadroxil, cephadroxil, cefadroxil anhydrous, cefadroxilo, cefadroxilum, d-cefadroxil, duricef, ultracef, cefadroxilum inn-latin, unii-q525pa8jjb
PubChem CID 47965
ChEBI CHEBI:3479
IUPAC-Name (6R,7R)-7-[[(2R)-2-Amino-2-(4-Hydroxyphenyl)Acetyl]Amino]-3-Methyl-8-Oxo-5-Thia-1-Azabicyclo[4.2.0]Oct-2-en-2-Carbonsäure
SMILES CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)SC1)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Cefadroxil
pH 4.0 to 6.0
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 363.39
Reinheit (%) 95 to 105%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cefadroxil
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.