Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefazolin-Natriumsalz, 98 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Cefazolin-Natrium ist ein Beta-Lactam-Antibiotikum der Familie der Cephalosporine
Anwendungen
• Cefazolin bindet und inaktiviert Penicillin-bindende Proteine (PBP) und stört die Vernetzung von Peptidoglykan-Ketten
•Die PBP-Inaktivierung führt zur Zerstörung der Zellwand und zur Lyse
• Cefazolin weist eine Aktivität mit breitem Spektrum gegen grampositive und gramnegative Bakterien auf
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cefazolin sodium salt |
| Typ | Cefazolin Sodium Salt |
| CAS | 27164-46-1 |
| Schmelzpunkt | 170°C to 177°C |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Menge | 5 g |
| Summenformel | C14H16N8NaO4S3 |
| MDL-Nummer | MFCD0005688 |
| InChI-Schlüssel | MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Cefazolin sodium salt
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.