Learn More
Cefazolin-Natriumsalz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11489091 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489091 1 g 1 Gramm
11469091 100 mg 100 Milligramm
11479091 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489091 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215494691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00 €
    361.20 € / 1 Gramm
    Sparen 18.80 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27164-46-1 | Formula: C14H16N8NaO4S3 | Weight: 479.504 g/mol
Chemical Identifiers
CAS 27164-46-1
Summenformel C14H16N8NaO4S3
Molekulargewicht (g/mol) 479.504
InChI-Schlüssel MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N
Synonym Acef, Cefazil
PubChem CID 131673922
IUPAC-Name (6R,7R)-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure; Molekularwasserstoff; Natrium
SMILES [HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na]
Specifications
Chemischer Name oder Material Cefazolinnatriumsalz
Typ Cefazolinnatriumsalz
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 476.48
Güte Not Available
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cefazolin Sodium Salt
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefazolin Sodium Salt