Learn More
Cefixim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15589473 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15589473 1 g 1 Gramm
15599473 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15589473 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 459480010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 79350-37-1 | C16H15N5O7S2 | 453.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79350-37-1
Summenformel C16H15N5O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 453.44
MDL-Nummer MFCD00865020
InChI-Schlüssel OKBVVJOGVLARMR-QSWIMTSFSA-N
Synonym cefixime, cefixima, cefiximum, cefixim, cefspan, cephoral, cefixoral, cefiximum latin, suprax, necopen
PubChem CID 5362065
ChEBI CHEBI:472657
IUPAC-Name (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)-2-(Carboxymethoxyimino)Acetyl]Amino]-3-Ethenyl-8-Oxo-5-Thia-1-Azabicyclo[4.2.0]Oct-2-en-2-Carbonsäure
SMILES NC1=NC(=CS1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C=C)=C(N2C1=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cefixime
pH 2.6 to 4.1
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 453.45
Reinheit (%) 98%