Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cefixime |
| pH | 2.6 to 4.1 |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 453.45 |
| Reinheit (%) | 98% |