Learn More
Cefixime, TRC
Artikelnummer. 30137216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137216 10 mg 10 Milligramm
30134709 1 g 1 Gramm
17932795 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137216 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC24280010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79350-37-1
Summenformel C16 H15 N5 O7 S2
Molekulargewicht (g/mol) 453.45
Synonym (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)[(carboxymethoxy)imino]acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-, [6R-[6α,7β(Z)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)[(carboxymethoxy)imino]acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), (-)-Cefixim, CL 284635, Cefexy, Cefixim, Cefixime, Cefiximine, Cefixoral, Cefoceb, Cefspan, Ceftas, Cephoral, FK 027, FR 17027, Fixitil, Hifen, Loprax, Oroken, Suprax, Suprax (antibiotic), Taxim-O, Unixime, Ximacef
IUPAC-Name (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)-2-(Carboxymethoxyimino)Acetyl]Amino]-3-Ethenyl-8-Oxo-5-Thia-1-Azabicyclo[4.2.0]Oct-2-en-2-Carbonsäure
SMILES Nc1nc(cs1)\C(=N\OCC(=O)O)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cefixime
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H15N5O7S2/c1-2-6-4-29-14-10(13(25)21(14)11(6)15(26)27)19-12(24)9(20-28-3-8(22)23)7-5-30-16(17)18-7/h2,5,10,14H,1,3-4H2,(H2,17,18)(H,19,24)(H,22,23)(H,26,27)/b20-9-/t10-,14-/m1/s1
Formelmasse 453.0413
Reinheit (%) >95%