Learn More
Cefoperazon EP Verunreinigung C, Mikromol™
Beschreibung
Cefoperazon EP Verunreinigung C
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol |
| CAS | 13183-79-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C2 H4 N4 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Cefoperazone Sodium Imp. C (EP), Cefoperazone Imp. C (EP), 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol, Cefoperazone Sodium Impurity C, Cefoperazone Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H4N4S/c1-6-2(7)3-4-5-6/h1H3,(H,3,5,7) |
| SMILES | Cn1nnnc1S |
| IUPAC-Name | 1-Methyltetrazol-5-thiol |
| Show More |